Merck
GF173
Sigma-Aldrich
Noggin-Protein, human, rekombinant
The human Noggin recombinant protein belongs to a group of diffusible proteins which bind to ligands of the TGF-β family & regulate their activity by inhibiting their access to signaling receptors.
Synonym(e):
NOG, SYM1, SYNS1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Qualitätsniveau
Assay
>95% (SDS-PAGE and HPLC)
Verunreinigungen
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
Noggin gehört zu einer Gruppe diffusionsfähiger Proteine, die an Liganden der TGF-β-Familie binden und ihre Aktivität durch Hemmung ihres Zugangs zu Signalrezeptoren regulieren. Das Zusammenspiel zwischen TGF-β-Liganden und ihren natürlichen Antagonisten hat eine große biologische Bedeutung bei Entwicklungsprozessen, bei denen die zelluläre Antwort in Abhängigkeit der lokalen Konzentration des Signalmoleküls erheblich variieren kann. Noggin wurde ursprünglich als BMP-4-Antagonist identifiziert, dessen Wirkung für die ordnungsgemäße Bildung des Kopfes und anderer dorsaler Strukturen entscheidend ist. Folglich moduliert Noggin erwiesenermaßen die Aktivitäten anderer BMPs, einschließlich BMP-2, -7, -13 und -14. Das gezielte Löschen von Noggin bei Mäusen führt zum pränatalen Tod und rezessiven Phänotyp, der ein stark fehlgebildetes Skelettsystem aufweist. Im Gegensatz dazu zeigen transgene Mäuse, bei denen Noggin in reifen Osteoblasten überexprimiert wird, dass die osteoblastische Differenzierung beeinträchtigt wird, die Knochenbildung reduziert ist und eine schwere Osteoporose vorliegt. Rekombinantes humanes Noggin ist ein 46-kDa-Homodimer mit Disulfidbindung (120-10C) aus zwei Aminosäurepolypeptidketten mit einer Länge von 206 Aminosäuren. Monomeres glykosyliertes Noggin migriert bei einer augenscheinlichen Molekülmasse von ca. 28,0-33,0 kDa mittels SDS-PAGE-Analyse unter Reduktionsbedingungen.
Produktherkunft: HEK293-Zellen
Spezifität
Kreuzreaktivität
Maus, Huhn
Anwendung
Forschungskategorie
Stammzellenforschung
Forschungsunterkategorie
Wachstumsfaktoren & Rezeptoren
Qualität
Bioaktivitätsassay: Bestimmt durch seine Fähigkeit, die Produktion der alkalischen Phosphatase, die durch 5,0 ng/ml BMP-4 induziert wurde, durch chondrogene ATDC-Zellen zu hemmen. Der erwartete ED50-Wert für diese Wirkung beträgt 2,0-3,0 ng/ml Noggin.
Physikalische Form
Das Produkt wird vor der Lyophilisierung durch einen 0,2-µm-Filter filtriert.
Lagerung und Haltbarkeit
Kann bei -20 °C bis zu 6 Monate ab Empfangsdatum aufbewahrt werden.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Human pancreatic cancer organoid biobank (PDAC organoids) with various KRAS mutations to aide in 3D cell culture and cancer research applications.