Fortfahren mit
SML0788
A 83-01
≥98% (HPLC), powder, TGF-β RI kinase inhibitor
Synonym(e):
3-(6-Methyl-2-pyridinyl)-N-phenyl-4-(4-quinolinyl)-1H-pyrazol-1-carbothioamid, A-83-01, A83-01
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 95,90
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 364,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H19N5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
421.52
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 95,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
A 83-01, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
S=C([n]2nc(c(c2)c4c5c(ncc4)cccc5)c3nc(ccc3)C)Nc1ccccc1
InChI
1S/C25H19N5S/c1-17-8-7-13-23(27-17)24-21(19-14-15-26-22-12-6-5-11-20(19)22)16-30(29-24)25(31)28-18-9-3-2-4-10-18/h2-16H,1H3,(H,28,31)
InChI key
HIJMSZGHKQPPJS-UHFFFAOYSA-N
General description
A-83-01 kann die Kontraktion von Verbrennungswunden wirksam verhindern, ohne den Wundverschluss zu behindern, da es den durch den transformierenden Wachstumsfaktor β (TGF-β) induzierten Anstieg der Myofibroblastenpopulation hemmen kann. Darüber hinaus kann er TGF-β1-abhängige Krebsmetastasen durch Unterdrückung des epithelialen mesenchymalen Übergangs (EMT) bei Tieren verhindern.
Application
A 83-01 wurde verwendet:
  • im Kulturmedium für die Organoidbildung aus dissoziierten Tumorzellen
  • als Komponente in Dulbecco′s Modified Eagle Medium/Nutrient Mixture F-12 (DMEM/F12) zur Kultivierung humaner epidermaler Stammzellen (EpSCs)[1]
A 83-01 wird als Inhibitor des TGF (Transforming Growth Factor) und des Kinase-Typ-1-Rezeptors verwendet.
Biochem/physiol Actions
A 83-01 ist ein Inhibitor von TGFβ-Kinase bzw. ALK 5 (Activin Receptor-like Kinase) (IC50 = 12 nM), der die Phosphorylierung von Smad2/3 verhindert und das von TGFβ induzierte Wachstum hemmt. A 83-01 blockiert die Phosphorylierung von Smad2 und hemmt die von TGFβ induzierte epithelial-mesenchymale Transition. Außerdem hemmt A 83-01 die durch den TGFβ-Typ-I-Rezeptor ALK-5, den Activin-Typ-IB-Rezeptor ALK-4 und den nodalen Typ-I-Rezeptor ALK-7 induzierte Transkriptionsaktivität. A 83-01 induziert die Expansion von Nkx2.5-eGFP (+) Zellen bei Neugeborenen.
A 83-01 ist ein Inhibitor von TGFβ-Kinase bzw. ALK 5 (Activin Receptor-like Kinase).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1962SML2384SML1145
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under A 83-01
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Once reconstituted, how long can the aliquots be stored at -20℃?
    1 answer
    1. Following reconstitution, stock solutions may stored in aliquots at -20°C for up to 3 months.