Merck
SML1046
Sigma-Aldrich
CHIR99021
≥98% (HPLC), powder, GSK-3 inhibitor
Synonym(e):
6-[[2-[[4-(2,4-Dichlorphenyl)-5-(5-methyl-1H-imidazol-2-yl)-2-pyrimidinyl]amino]ethyl]amino]-3-pyridinecarbonitril, CT99021
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H18Cl2N8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
465.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
Produktbezeichnung
CHIR99021, ≥98% (HPLC)
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to light brown
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
ClC(C=C1Cl)=CC=C1C2=NC(NCCNC(N=C3)=CC=C3C#N)=NC=C2C4=NC(C)=CN4
InChI
1S/C22H18Cl2N8/c1-13-10-29-21(31-13)17-12-30-22(32-20(17)16-4-3-15(23)8-18(16)24)27-7-6-26-19-5-2-14(9-25)11-28-19/h2-5,8,10-12H,6-7H2,1H3,(H,26,28)(H,29,31)(H,27,30,32)
InChIKey
AQGNHMOJWBZFQQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
CHIR99021 ist ein Aminopyrimidin-Derivat. CHIR99021 fördert das Potenzial für die Selbsterneuerung von embryonalen Stammzellen (ESCs) in Mäusen, indem die Aktivität der Glycogensynthasekinase-3 (GSK-3) gehemmt wird, und reguliert die β-Catenin- und c-Myc-Funktionen hoch. CHIR99021 fördert die Selbsterneuerung von ESCs durch die Regulierung von Signalwegen des transformierenden Wachstumsfaktors β (TGF-β), von Notch-Signalwegen und von Signalwegen Mitogen-aktivierter Proteinkinasen (MAPK). CHIR99021 ist ein Agonist der Wingless-Signalgebung/integrierten Signalgebung (wnt-Signalgebung), der die cyclinA-Expression hochreguliert und Zellwucherung in den Zelllinien nicht kleinzelliger Lungenkarzinome (NSCLC) fördert.
Anwendung
CHIR99021 wird verwendet:
  • in einem Cocktail mit Kleinmolekülen zur Umwandlung von humanen Lungenfibroblastenzellen zu Neuronen
  • als Kulturmedienergänzung für Simplex-Optimierungsverfahren mit Kaliumzusätzen (KSOM) für die Kultivierung von Blastozyten
  • für die chronische Hemmung von GSK-3 zur Untersuchung von dessen Rolle in der Kortikogenese
CHIR99021 wurde als Agonist der Wnt-Signalgebung zur Untersuchung seiner Auswirkungen auf die Differenzierung von aus humanen pluripotenten Stammzellen (hPSCs) abgeleiteten Kardiomyozyten verwendet.
Biochem./physiol. Wirkung
CHIR99021 ist ein sehr starker Inhibitor von Glycogensynthasekinase 3 (GSK3, IC50 Werte für GSK3α und GSK3β = 10 bzw. 6,7 nM). Es besteht keine Kreuzreaktivität gegenüber cyclinabhängigen Kinasen (CDKs). CHIR99201 fördert die Selbsterneuerung von embryonischen Stammzellen in Menschen und Mäusen und verbessert die Umprogrammierung von Körperzellen zu Stammzellen.
CHIR99021 ist ein sehr starker Inhibitor von Glycogensynthasekinase 3.
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
CHIR99021 promotes self-renewal of mouse embryonic stem cells by modulation of protein-encoding gene and long intergenic non-coding RNA expression
Wu Y, et al.
Experimental Cell Research, 319(17), 2684-2699 (2013)
Co-incident insertion enables high efficiency genome engineering in mouse embryonic stem cells
Shy BR
Nucleic Acids Research, 44, 7997-8010 (2016)
The roles of Notch3 on the cell proliferation and apoptosis induced by CHIR99021 in NSCLC cell lines: a functional link between Wnt and Notch signaling pathways
Li C, et al.
PLoS ONE, 8(12), e84659-e84659 (2013)
Enterochromaffin Cells Are Gut Chemosensors that
Couple to Sensory Neural Pathways
Bellono NW
Cell, 170, 185-198 (2017)
Chemical conversion of human lung fibroblasts into neuronal cells
Wan XY, et al.
International Journal of Molecular Medicine, 41(3), 1463-1468 (2018)
Artikel
Human pancreatic cancer organoid biobank (PDAC organoids) with various KRAS mutations to aide in 3D cell culture and cancer research applications.
Naive pluripotent stem cells cultured in vitro using specialized media and inhibitors mimic "ground-state" cells from blastocysts.
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Protokolle
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.