Fortfahren mit
GF144
Epidermaler-Wachstumsfaktor-Protein, menschlich, rekombinant
>98% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli
Synonym(e):
EGF
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 336,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160405
Assay:
>98% (SDS-PAGE)
Impurities:
<0.1 ng/μg Endotoxin (of EGF; 1EU/μg)
€ 336,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Epidermaler-Wachstumsfaktor-Protein, menschlich, rekombinant, The Epidermal Growth Factor (EGF) is a polypeptide growth factor which stimulates the proliferation of a wide range of epidermal & epithelial cells.
Quality Level
assay
>98% (SDS-PAGE)
specific activity
≥1 x 10^7 U/mg
manufacturer/tradename
Chemicon®
impurities
<0.1 ng/μg Endotoxin (of EGF; 1EU/μg)
input
sample type neural stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type mesenchymal stem cell(s)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Der epidermale Wachstumsfaktor (EGF) ist ein Polypeptid-Wachstumsfaktor, der die Proliferation eines breiten Spektrums epidermaler und Epithelzellen stimuliert. Menschlicher EGF ist ein 6,2-kDa-Protein, das 53 Aminosäurereste enthält.
Produktherkunft: E.coli
Application
In den meisten In-vitro-Anwendungen übt EGF seine biologische Aktivität bei einer Konzentration im Bereich von 0,5 bis 25,0 ng/ml aus. Responderzellen sind unter anderem: Epidermale Mesothelzellen.
Physical form
Aus sterilfiltriertem 10 mM Natriumphosphat, pH-Wert 7,5, lyophilisiert, frei von Additiven.
Preparation Note
Der lyophilisierte EGF, wenngleich stabil bei Raumtemperatur, sollte getrocknet bei -20 °C aufbewahrt werden. In Wasser auf eine Konzentration von 0,1–1,0 mg/ml rekonstituieren. Diese Lösung kann in anderen gepufferten Lösungen verdünnt und bei 4 °C eine Woche oder bei -20 °C langfristig aufbewahrt werden. Rekonstituierter EGF sollte bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu einem Jahr aufbewahrt werden.
Analysis Note
Spezifische Aktivität: Menschlicher EGF ist, verglichen mit Standards, vollständig biologisch aktiv. Der durch seine dosisabhängige mitogene Aktivität auf BALB/c-3T3-Zellen bestimmte ED50 beträgt ≤0,1 ng/ml
Other Notes
Ersetzt: GF001
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
E1257GF155GF313
assay
>98% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
>98% (SDS-PAGE)
assay
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
impurities
<0.1 ng/μg Endotoxin (of EGF; 1EU/μg)
impurities
endotoxin, tested
impurities
<0.1 ng/μg Endotoxin (of EGF; 1EU/ug)
impurities
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg)
UniProt accession no.
P01133
UniProt accession no.
P01132
UniProt accession no.
P01132, P01133
UniProt accession no.
P01135
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Cultivate ReNcell® human neural stem cells in 3D hydrogels for high-throughput screening using the TrueGel3D® HTS Hydrogel Plate with this protocol.
Verwandter Inhalt
This article shows that a PES membrane containing Stericup Quick Release filter provides an alternative for the pluripotent expansion of embryonic stem cells.
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Lenka Munoz et al.
Cancer biology & therapy, 17(4), 355-363 (2016-01-23)
Inflammation is an important factor promoting the progression of glioblastoma. In the present study we examined the contribution of Ras signaling and TNFα/IL-1β cytokines to the development of the glioblastoma inflammatory microenvironment. Enhanced activation of Ras through de-regulated activation of
Hui-Fang Guo et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 9(2) (2020-02-08)
Background: An experimental study was undertaken to determine the efficacy of the epidermal growth factor (EGF) with tocotrienol-rich fraction (TRF) cream in the wound-healing process on skin with deep partial-thickness burn in rats. Methods: A total of 180 Sprague-Dawley rats
Seonhee Kim et al.
Frontiers in microbiology, 12, 730892-730892 (2022-01-01)
Rabies is a zoonotic disease caused by rabies virus (RABV). As rabies advances, patients develop a variety of severe neurological symptoms that inevitably lead to coma and death. Unlike other neurotropic viruses that can induce symptoms of a similar range
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF14408436037123825