Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
40 μL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 116,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.46
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
2
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenantibody product type
secondary antibodies
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description Novagen® | description Upstate®, from goat | description Upstate®, from goat | description 0.8 mg/mL, Chemicon® |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| form liquid | form - | form - | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage condition OK to freeze | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| target post-translational modification unmodified | target post-translational modification unmodified | target post-translational modification unmodified | target post-translational modification unmodified |
| manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Upstate® | manufacturer/tradename Upstate® | manufacturer/tradename Chemicon® |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?