AB2984
Anti-Integrin beta 3 (ITGB3/CD61) Antibody
rabbit polyclonal
Synonym(e):
integrin, beta 3 (platelet glycoprotein IIIa, antigen CD61), Platelet membrane glycoprotein IIIa, integrin beta-3, platelet glycoprotein IIIa, CD61 antigen
Größe auswählen
€ 446,00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 446,00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Anti-Integrin-beta-3-Antikörper, from rabbit, purified by affinity chromatography
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human, pig
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
rat (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ITGB3(3690)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
EZM-Proteine
Immunpräzipitation: 10 µg einer früheren Charge fällten Integrin beta-3 mittels Immunpräzipitation aus U251 RIPA-Lysat aus.
Qualität
Western-Blot-Analyse: 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wiesen Integrin beta-3 in 10 µg U251-Zelllysat nach.
Zielbeschreibung
In einigen Lysaten können uncharakterisierte Banden beobachtet werden.
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
U251-Zelllysat
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable