Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 μL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 348,00 |
0.2 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 505,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Monoklonaler Anti-S-100-Antikörper (β-Untereinheit) in Maus hergestellte Antikörper, clone SH-B1, ascites fluid
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
SH-B1, monoclonal
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
feline, pig, bovine, sheep, goat, rabbit, canine, human, rat
technique(s)
dot blot: suitable using denatured-reduced preparations, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:1000 using protease-digested sections of human tongue, indirect ELISA: suitable, microarray: suitable, radioimmunoassay: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... S100B(6285)
rat ... S100b(25742)
General description
S-100 ist ein Satz kleiner thermolabiler, stark saurer Dimerproteine mit einem Gewicht von ca. 20 kDa, die in vielen verschiedenen Geweben weit verbreitet sind. Dimere Kombinationen aus zwei Ketten - die α-Kette (93 Aminsäuren,10.4kDa) und die β-chain (91 Aminsäuren, 10.5kDa) - bilden die drei bekannten Untereinheiten von S-100: S-100ao (αα), S-100a (αβ) und S-100b (ββ).
Der monoklonale Anti-S-100 (β-Untereinheit) (Maus-IgG1-Isotyp) stammt aus dem SH-B1-Hybridom, das durch die Fusion von Maus-Myelomzellen und Splenozyten einer immunisierten Maus gewonnen wird.
Immunogen
Application
- ELISA
- Immunfluoreszenz
- Immunhistochemie
- Western Blot
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| clone SH-B1, monoclonal | clone SH-B1, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| Gene Information human ... S100B(6285) | Gene Information human ... S100B(6285) | Gene Information rat ... S100a10(81778) | Gene Information rat ... S100B(25742) |
| conjugate unconjugated | conjugate - | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit |
| antibody form ascites fluid | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form affinity isolated antibody |
| species reactivity feline, pig, bovine, sheep, goat, rabbit, canine, human, rat | species reactivity cat, rabbit, porcine, bovine, rat, human | species reactivity rat, bovine, guinea pig, human | species reactivity human |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Monoklonaler Anti-S-100-Antikörper (β-Untereinheit) in Maus hergestellte Antikörper
— oder —
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?