Merck
AB5018
Anti-Glutamat-Antikörper (ohne Glutaraldehyd)
Chemicon®, from rabbit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Technique(s):
immunohistochemistry: suitable
Application:
IHC
Citations:
11
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Immunogen
Glutamat-Glutaraldehyd
Application
Dieser Anti-Glutamat-Antikörper (ohne Glutaraldehyd) ist zur Verwendung in IH für den Nachweis von Glutamat (ohne Glutaraldehyd) validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurotransmitter & Rezeptoren
Neuroinflammation & Schmerz
Immunhistochemie unter Verwendung von Silber-intensiviertem Immungold oder Fluoreszenz (siehe empfohlenes Protokoll). Für den optimalen Nachweis sollten die Proben mit 0,1–2,5 % Glutaraldehyd fixiert werden.
* Dieser Antikörper wurde auch erfolgreich mit einer Fixierung verwendet, die kein/kaum Glutaraldehyd und einen hohen Paraformaldehyd-Gehalt aufwies (Fixierungsmittel mit 4 % Paraformaldehyd in 0,1 mol/l Phosphatpuffer / 3 % Saccharose). Die Mindestkonzentration von Glutaraldehyd für AB5018 beträgt 0,00 %. Siehe nachfolgendes Protokoll. Die Leistung mit gefrorenen Schnitten, Vibratom-Schnitten und Gewebekulturformaten ist gut, wenn penetrierende Reagenzien wie 0,3 % Triton X-100 verwendet werden.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
VERDÜNNUNG: Ausreichend AB5018 für den Tagesbedarf vorbereiten und hierfür 100-fach mit 1 % GSPBT verdünnen.
Biochem/physiol Actions
Glutamat (L-Glutamat). Der Antikörper wurde gegen ein Spektrum von Antigenen kalibriert, um die Hapten-Spezifität und die korrekte Affinität sicherzustellen. Keine messbare Kreuzreaktivität (< 1:1.000) gegen Glutamat in Peptiden oder Proteinen. Keine messbare Kreuzreaktivität mit Glutaraldehyd-fixiertem Gewebe (< 1:1.000) gegen L-Alanin, gamma-Aminobutyrat, 1-Amino-4-guanidobutan (AGB), D/L-Arganin, D/L-Aspartat, L-Citrullin, L-Cystein, D/L-Glutamin, Glutathion, Glycin, L-Lysin, L-Ornithin, L-Serin, Taurin, L-Threonin, L-Tryptophan und L-Tyrosin. Geringe Kreuzreaktivität (1:20) mit D-Glutamat. Signifikante Kreuzreaktivität (1:8) mit freiem NAAG in kompetitiven Assays (NAAG wird in glutaraldehydfixiertem Gewebe nicht zurückgehalten).
Physical form
Format: Aufgereinigt
IgG-Fraktion in sterilem 0,1 mol/l Phosphatpuffer. Frei von Konservierungsmitteln.
Preparation Note
Stammlösung bei 2–8 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate haltbar. Diese Stammlösung ist bei normaler Anwendung und routinemäßiger Aufbewahrung bei 2–8 °C äußerst stabil. Nicht einfrieren.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Md Abdul Alim et al.
Cellular & molecular immunology (2020-04-22)
Mast cells are emerging as players in the communication between peripheral nerve endings and cells of the immune system. However, it is not clear the mechanism by which mast cells communicate with peripheral nerves. We previously found that mast cells
N Schizas et al.
Scandinavian journal of medicine & science in sports, 20(2), 208-215 (2009-05-09)
Elevated levels of the neurotransmitter glutamate and the presence of its receptor, N-methyl-d-aspartate receptor type 1 (NMDAR1), have been established in patients with tendinopathy, i.e. chronic tendon pain and degeneration. However, whether NMDAR1 is up- or down-regulated in tendinopathy and
E V Megalou et al.
The Biological bulletin, 216(2), 103-112 (2009-04-16)
The escape swim response of the marine mollusc Tritonia diomedea is a well-established model system for studies of the neural basis of behavior. Although the swim neural network is reasonably well understood, little is known about the transmitters used by
Puneet Bagga et al.
Scientific reports, 8(1), 2883-2883 (2018-02-15)
Glutamate Chemical Exchange Saturation Transfer (GluCEST) MRI is a recently developed technique to image glutamate. In the present study, we evaluated the reproducibility and background contamination to the GluCEST and source of the GluCEST changes in a mouse model of
Lisa Nivison-Smith et al.
PloS one, 8(3), e58406-e58406 (2013-03-22)
Lampreys are one of the two surviving groups of the agnathan (jawless) stages in vertebrate evolution and are thus ideal candidates for elucidating the evolution of visual systems. This study investigated the retinal amino acid neurochemistry of the southern hemisphere
Verwandter Inhalt
Glutamate is an excitatory neurotransmitter found in the synaptic vesicles of glutamatergic synapses. The post-synaptic neurons in these synapses contain ionotropic and metabotropic glutamate receptors. Glutamate binds to AMPA (α-amino-3-hydroxy-5- methylisoxazole-4-propionic acid) subtype glutamate receptors, leading to sodium influx into the post-synaptic cell and resulting in neuronal excitability and synaptic transmission. The NMDA (N-methyl-d-aspartate) subtype glutamate receptors, on the other hand, regulate synaptic plasticity, and can influence learning and memory. The metabotropic g-protein coupled mGluRs modulate downstream calcium signaling pathways and indirectly influence the synapse’s excitability. The synaptic architecture includes intracellular scaffolding proteins (PSD-95, GRIP), intercellular cell adhesion molecules (NCAMs, N-Cadherins), and a variety of signaling proteins (CaMKII/PKA, PP1/PP2B). Processes critical for synaptic transmission and plasticity are influenced by these molecules and their interactions. When the function of these molecules is disrupted, it leads to synaptic dysfunction and degeneration, and can contribute to dementia as seen in Alzheimer’s disease.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB501804053252588884