Merck
8.16016
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Glutamin
for synthesis
Synonym(e):
L-Glutamin, (S)-2,5-Diamino-5-oxopentansäure, L-Glutaminsäure-5-amid, Levoglutamid
Größe auswählen
25 G
€ 44,00
100 G
€ 74,00
€ 44,00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 44,00
100 G
€ 74,00
About This Item
Lineare Formel:
H2NCOCH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.14
Beilstein:
1723797
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
EG-Index-Nummer:
200-292-1
NACRES:
NA.22
€ 44,00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
solid
Wirksamkeit
7500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
4.0-6.0 (20 °C, 25 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
185 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
100 g/L
Dichte
1.47 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
640 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
InChIKey
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Glutaminsäure-Vorläufer und Metabolit; stimulierende Aminosäure
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spez. Drehung [α²0/D (c=10 in HCl 2 mol/l): +31.5 - +33.0 °
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable