Fortfahren mit
1.00289
L-Glutamin
for biochemistry
Synonym(e):
L-Glutaminsäure-5-amid, Gln, (S)-2,5-Diamino-5-oxopentansäure, L-Glutaminsäure-5-amid, Levoglutamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 533,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2NCOCH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.14
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
200-292-1
UNSPSC Code:
12352209
Beilstein/REAXYS Number:
1723797
€ 533,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
solid
potency
7500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.0-6.0 (20 °C, 25 g/L in H2O)
mp
185 °C (dec.) (lit.)
solubility
100 g/L
density
1.47 g/cm3 at 20 °C
bulk density
640 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
InChI key
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Application
  • Low-protein diet supplemented with 1% L-glutamine improves growth performance, serum biochemistry, redox status, plasma amino acids, and alters fecal microbiota in weaned piglets.: Diese Studie zeigt, wie eine L-Glutamin-Supplementierung eines proteinarmen Futters die Wachstumsmetriken und die allgemeine Gesundheit bei abgesetzten Ferkeln deutlich verbessern kann (Li et al., 2024).
  • Functionalization of β-cyclodextrin metal-organic frameworks with gelatin and glutamine for drug delivery of curcumin to cancerous cells.: Dieser Artikel behandelt die Entwicklung eines neuartigen Wirkstoffabgabesystems unter Verwendung von Glutamin-modifizierten Gerüsten für die gezielte Krebstherapie (Sadeh et al., 2024).
Biochem/physiol Actions
Glutaminsäure-Vorläufer und Metabolit; stimulierende Aminosäure
Analysis Note
Gehalt (Perchlorsäuretitration, berechnet auf getrockneter Substanz): 99,0–101,0 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Aussehen: weißes bis fast weißes, feines Pulver
Aussehen der Lösung (25 g/l, CO₂-freies Wasser): klar und farblos
Spez. Drehung (α 20/D, 100 g/l, Salzsäure 2 mol/l, berechnet auf getrocknete Substanz): +31,5 bis +33,0
Chlorid (Cl): ≤ 200 ppm
Sulfat (SO₄): ≤ 200 ppm
Schwermetalle (als Pb): ≤ 10 ppm
As (Arsen): ≤ 5 ppm
Ca (Calcium): ≤ 10 ppm
Co (Cobalt): ≤ 5 ppm
Fe (Eisen): ≤ 5 ppm
K (Kalium): ≤ 5 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 5 ppm
Na (Natrium): ≤ 50 ppm
Zn (Zink): ≤ 5 ppm
Ninhydrin-positive Substanz (LC)(jegliche Ninydrin-positive Verunreinigung): ≤ 0,3 %
Ninhydrin-positive Substanz (LC)(Ammonium (570 nm)): ≤ 0,1 %
Ninhydrin-positive Substanz (LC)(Verunreinigungen gesamt): ≤ 0,5 %
Trocknungsverlust (105 °C, 3 Stunden): ≤ 0,3 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Glutamin
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)