Wichtige Dokumente
8.20543
Sigma-Aldrich
n-Dodecan
for synthesis
Synonym(e):
n-Dodecan
Größe auswählen
25 ML
€ 45,80
100 ML
€ 48,30
250 ML
€ 97,40
1 L
€ 271,00
€ 45,80
Voraussichtliches Versanddatum14. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 ML
€ 45,80
100 ML
€ 48,30
250 ML
€ 97,40
1 L
€ 271,00
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)10CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
EG-Index-Nummer:
203-967-9
NACRES:
NA.22
€ 45,80
Voraussichtliches Versanddatum14. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
0.4 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
200 °C
Expl.-Gr.
0.6 % (v/v)
kinematic viscosity
<7 cSt(40 °C)
bp
216.3 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-9.6 °C
Übergangstemp.
flash point 85.5 °C
Dichte
0.75 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C12H26/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
InChIKey
SNRUBQQJIBEYMU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
n-Dodecan wird als Lösungsmittel in der organischen Chemie verwendet. Es wird als Destillationskutter und Szintillator-Komponente genutzt. Zur Zeit wird n-Dodecan auch als Alternative zu kerosinbasierten Kraftstoffen angesehen.
Anwendung
n-Dodecan wird wie folgt verwendet:
  • Nicht-polares Lösungsmittel für die direkte Synthese von Indium-Nanopartikeln.
  • Verdünnungsmittel in bifunktionellen ionischen Flüssigkeiten (IL) zur Extraktion von Lithium aus Solen.
Hinweis zur Analyse
Assay (GC, Bereich %): ≥ 99,0 % (a/a)
Dichte (d 20  °C/ 4  °C): 0,748 – 0,749
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
158.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
70 °C - Pensky-Martens closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3