Merck
8.00881
Sigma-Aldrich
Chlorameisensäureethylester
for synthesis
Synonym(e):
Ethylchlorformiat, Ethoxycarbonylchlorid, Ethylchlorocarbonat, Chlorameisensäureethylester, Ethyl-chlorformiat
About This Item
Lineare Formel:
ClCOOC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
108.52
Beilstein:
385653
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
EG-Index-Nummer:
208-778-5
NACRES:
NA.22
bp:
93 °C (lit.)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
for synthesis
synthesis grade
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3.74 (vs air)
Dampfdruck
3.42 psi ( 20 °C)
54 hPa ( 20 °C)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
450 °C
842 °F
Wirksamkeit
204 mg/kg LD50, oral (Rat)
7120 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
3.7-12.6 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
Brechungsindex
n20/D 1.395 (lit.)
bp
93 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-81 °C
−81 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point 16 °C
Dichte
1.14 g/cm3 at 20 °C
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
CCOC(Cl)=O
InChI
1S/C3H5ClO2/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3
InChIKey
RIFGWPKJUGCATF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
zur Synthese
Anwendung
Ethyl chloroformate for synthesis. CAS 541-41-3, EC Number 208-778-5, chemical formula ClCOOC₂H₅.
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%)≥ 98.0 % (a/a)Dichte (d 20 °C/ 4 °C)1.138 - 1.140Identität (IR)entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
60.8 °F
Flammpunkt (°C)
16 °C