Merck
70921
BugBuster® 10 X Proteinextraktionsreagens
BugBuster 10X is a concentrated formulation of the protein extraction reagent, using proprietary detergents employed in BugBuster without the addition of salts or buffer components.
Synonym(e):
BugBuster-Reagenz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
41106511
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
technique(s)
protein purification: suitable
suitability
suitable for column chromatography
application(s)
life science and biopharma
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
General description
BugBuster 10X ist eine konzentrierte Formulierung der proprietären Detergenzien in BugBuster, jedoch ohne Zusatz von Salzen oder Pufferkomponenten. Das BugBuster-Konzentrat bietet eine flexible Alternative zur gebrauchsfertigen 1X BugBuster-Standardlösung, das eine anwenderdefinierte Verdünnung und Zugabe von Pufferkomponenten ermöglicht. BugBuster 10X besitzt die gleichen Bioprozess-Vorteile wie die BugBuster-Standardlösung und bietet zusätzlich die Flexibilität, den pH-Wert, die Reagenzienkonzentration und die Pufferzusätze für maximale Extraktion und Aktivität Ihres Zielproteins einzustellen.
Features and Benefits
Konzentrierte Formulierung: BugBuster 10X ist ein hochkonzentriertes Proteinextraktionsreagens, das eine flexible Alternative zu der gebrauchsfertigen 1X-BugBuster-Standardlösung bietet. Dies bedeutet, dass die Benutzer ihre eigene Verdünnung festlegen und die Pufferkomponenten in der Weise hinzufügen können, dass die Maximalmenge des Zielproteins aus der Probe extrahiert wird.
Proprietäre Detergenzien: Die in dem BugBuster 10X verwendeten proprietären Detergenzien bieten alle Vorteile des BugBuster-Standardreagens wie z. B. die effiziente Lyse von Bakterien- und Hefezellen. Da keine Salze und Pufferkomponenten enthalten sind, ist sichergestellt, dass das extrahierte Protein hochrein und frei von Verunreinigungen ist.
Benutzerdefinierte Kontrolle: Mit BugBuster 10X haben die Benutzer die vollständige Kontrolle über den pH-Wert, die Reagenzienkonzentration und die Pufferzusätze, die für die optimale Proteinextraktion und Aktivität notwendig sind. Dieser Grad der Anpassungsmöglichkeiten macht ihn zu einer idealen Lösung für das Arbeiten in der Proteinforschung mit einzigartigen Anforderungen.
Problemlösungen: BugBuster 10X bekämpft unter anderem folgende Probleme: geringe Ausbeute, ineffiziente Extraktion und Proteinabbau. Seine konzentrierte Formulierung und die benutzerdefinierte Kontrolle bietet eine flexible und effiziente Lösung zur Proteinextraktion und liefert deshalb qualitativ hochwertige Proteinproben für nachgelagerte Anwendungen.
Legal Information
BUGBUSTER is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
ReadyShield® phosphatase and protease inhibitor cocktail FAQ for sample protection in a variety of cell types and tissue extracts, including mammalian, plant, and microbial samples. Our ReadyShield® Protease Inhibitor Cocktail is a non-freezing solution that contains inhibitors with a broad specificity for serine, cysteine, acid proteases and aminopeptidases.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
70921-504055977272741
70921-304055977272727
70921-404055977272734