Merck
666133
Sigma-Aldrich
Urease, Canavalia ensiformis
Native urease from Canavalia ensiformis. Catalyzes hydrolysis of urea to carbon dioxide and ammonia. Useful in the determination of urea in body fluids. Note: 1 KU = 1000 units.
Synonym(e):
Urease, Canavalia ensiformis
Größe auswählen
10 KU
€ 94,70
€ 94,70
Voraussichtliches Versanddatum19. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 KU
€ 94,70
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.54
€ 94,70
Voraussichtliches Versanddatum19. Mai 2025
Biologische Quelle
Canavalia ensiformis
Qualitätsniveau
Beschreibung
Merck USA index - 14, 9870
Form
lyophilized solid
Spezifische Aktivität
>150 units/mg material (Nesslers)
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
Löslichkeit
0.05 M Tris-HCl/0.001 M EDTA, pH 8.0: 5 mg/mL
Kationenspuren
NH4+: ≤4 μmol/U (μmol/U enzyme)
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Native Urease aus Canavalia ensiformis. Katalysiert die Hydrolyse von Harnstoff zu Kohlendioxid und Ammoniak. Nützlich bei der Bestimmung von Harnstoff in Körperflüssigkeiten. Hinweis: 1 kU = 1.000 Einheiten.
Verpackung
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Einheitendefinition
Eine Einheit ist definiert als die Menge an Enzym, die 1 µmol Ammoniak aus Harnstoff pro Minute bei 25 °C, pH 7,0 freisetzt.
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 2 Monate haltbar.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1