Merck
P4543
Valproinsäure Natriumsalz
0.98, Ionophore, powder
Synonym(e):
2-Propylpentansäure Natriumsalz, Natrium-2-propylpentanoat, Natrium-valproat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H15NaO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.19
UNSPSC Code:
12352106
eCl@ss:
42020819
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
EC Number:
213-961-8
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Valproinsäure Natriumsalz, 98%
Quality Segment
assay
98%
form
powder
solubility
H2O: 50 mg/mL
originator
Abbott
SMILES string
[Na+].CCCC(CCC)C([O-])=O
InChI
1S/C8H16O2.Na/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10;/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;+1/p-1
InChI key
AEQFSUDEHCCHBT-UHFFFAOYSA-M
Gene Information
human ... ALDH5A1(7915)
General description
Die antiepileptischen Wirkungen von Valproinsäure (VPA) werden durch die Reduzierung der hochfrequenten neuronalen Erregungsleitung durch die Blockierung spannungsgesteuerter Natrium-, Kalium- und Calciumkanäle erzielt. Dieses Medikament beeinflusst das biochemische Auftreten der Aura und beeinflusst die Schmerzwahrnehmung durch Modulation der GABA- oder Glutamat-vermittelten Neurotransmission. Außerdem beeinflusst VPA Signalsysteme wie die Wnt/Beta-Catenin- und ERK-Signalwege und beeinträchtigt dadurch den Inositol- und Arachidonsäurestoffwechsel. Darüber hinaus ist VPA entscheidend für die Expression mehrerer Gene, die an Zellüberleben, Transkriptionsregulation, Ionenhomöostase, Signaltransduktion und Zytoskelett-Modifikationen beteiligt sind. Sowohl die unmittelbaren biochemischen Wirkungen als auch die langfristigen genomischen Einflüsse erklären die zugrundeliegende Wirkung von VPA bei der Behandlung verschiedener Erkrankungen.
Valproinsäure ist ein Arzneimittel mit antikonvulsiver und stimmungsstabilisierender Wirkung. Sie wird zur Behandlung von Epilepsie und bipolaren Störungen verwendet. Valproinsäure trägt zur Repression des Warburg-Effekts und der Entwicklung von Tumoren bei Neuroblastomen bei.
Application
Das Natriumsalz der Valproinsäure wird wie folgt verwendet:
  • in Resazurin-Viabilitäts-Assays
  • zur systematischen Untersuchung der Wirkungen von klinischen Dosen auf Gehirnvolumen und Verhalten bei den Nachkommen
  • zur Analyse der Wirkung auf die Größe der atherosklerotischen Läsion
  • in genetischen Expressionsstudien in Mäusen
Biochem/physiol Actions
Antikonvulsiva, das auch zur Stimmungsstabilisierung bei bipolaren Störungen wirksam eingesetzt wird.
Features and Benefits
Diese Verbindung ist ein wichtiges Produkt für die neurowissenschaftliche Forschung. Klicken Sie bitte hier, um weitere Produkte für die neurowissenschaftliche Forschung zu entdecken. Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie hier: sigma.com/discover-bsm.
Diese Verbindung wurde von Abbott entwickelt. Um weitere Pharma-entwickelte Verbindungen und zugelassene Therapeutika/Arzneimittelkandidaten anzuzeigen, klicken Sie bitte hier.
Dieser Wirkstoff ist im „Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction“ auf der Seite Dopamine and Norepinephrine Metabolism aufgeführt. Um andere Seiten dieses Handbuchs anzuzeigen, klicken Sie bitte hier.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Valproinsäure Natriumsalz
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)