Fortfahren mit
P8511
trans-2-Phenylcyclopropylamin -hydrochlorid
Synonym(e):
Tranylcypromin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 51,70
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 142,00
€ 120,70
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 623,00
€ 529,55
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5C3H4NH2·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.65
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Assay:
≥97% (TLC)
Form:
powder
€ 51,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥97% (TLC)
form
powder
mp
162-169 °C (lit.)
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.N[C@@H]1C[C@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C9H11N.ClH/c10-9-6-8(9)7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8-9H,6,10H2;1H/t8-,9+;/m0./s1
InChI key
ZPEFMSTTZXJOTM-OULXEKPRSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Non-selective MAO-A/B inhibitor.
Features and Benefits
This compound is a featured product for ADME Tox research. Click here to discover more featured ADME Tox products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Dopamine and Norepinephrine Metabolism page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P1761P22370C7698
description
-
description
-
description
97%
description
from microbial, ≥94% (TLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥98% (perchloric acid titration)
assay
97%
assay
≥94% (TLC)
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
water: 0.0333 g/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
ethanol: soluble, clear to hazy
mp
162-169 °C (lit.)
mp
-
mp
162-169 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)