Wichtige Dokumente
612200-M
Sigma-Aldrich
Gewebeplasminogenaktivator, Mensch
Synonym(e):
tPA
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Qualitätsniveau
Form
lyophilized
Spezifische Aktivität
≥300 KU/mg protein
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Nativer Gewebeplasminogenaktivator aus einer menschlichen Melanomzelllinie. Eine Serinprotease, die eine einzige Kette von 527 Aminosäureresten enthält. Bindet an Fibrin über Lysin-Bindungsstellen an seinem Aminoterminus und aktiviert gebundenes Plasminogen. Spaltet Plasminogen, um aktives Plasmin zu bilden – das proteolytische Enzym, das Gerinnsel auflöst. Es wird berichtet, dass es am Wachstum, der Regeneration und der Migration von Neuriten beteiligt ist. Spielt eine wichtige Rolle bei der Excitotoxin-induzierten neuronalen Degeneration. Der Dihydropyridin-Ca2+-Antagonist kann die tPA-Spiegel erhöhen.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
Lyophilisiert aus 100 mM PBS, 3,5 mg/ml L-Arginin, 0,001 % Tween®-80 Detergens.
Angaben zur Herstellung
Aus Zelllinie hergestellt, die in zertifizierten Tests für HBsAg und Antikörper gegen HIV und HCV als negativ befunden wurde.
Rekonstituierung
Mit diH₂O bis zu einer Endkonzentration von 1 mg/ml rekonstituieren (z. B. sollten 100 µg in 100 µl rekonstituiert werden).
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Kim, Y.H., et al. 1999. Science284, 647.
Tsirka, S.E., et al. 1995. Nature 377, 340.
Winther, K., et al. 1992. J. Cardiovasc. Pharmacol.19, S21.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable