Fortfahren mit
T2943
Tissue plasminogen activator chromogenic substrate
≥95% (HPLC), solid
Synonym(e):
TPA Activity Assay
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 581,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
MDL number:
€ 581,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
mol wt
apparent mol wt 658.9
solubility
methanol: water (1:9): 25 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
Tissue plasminogen activator chromogenic substrate is a highly sensitive chromogenic peptide substrate for tissue plasminogen activator (tPA). It shows different sensitivity to native single-chain tPA (sc-tPA) and its fully active two-chain form (tc-tPA).
Application
Tissue plasminogen activator chromogenic substrate has been used:
  • in tissue plasminogen activator inhibition assay[1]
  • to determine the plasminogen activator (PA) activity by studying the glycosylation properties of tissue plasminogen activator (tPA) activities in effusions using concanavalin A-Sepharose (conA-S) chromatography[2]
  • in inhibition assays and complex formation analyses of wild type (WT) neuroserpin (NS) and its variants[3]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T3068T0831SCP0106
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
-
assay
≥95% (HPLC)
solubility
methanol: water (1:9): 25 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
solid
form
solid
form
lyophilized powder
form
lyophilized
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
apparent mol wt 658.9
mol wt
-
mol wt
~70 kDa
mol wt
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)