567300
SKF-525A, Hydrochloride
Cell permeable. Blocks glibenclamide-sensitive K+ channels. Inhibits neuronal nitric oxide synthase. Also inhibits hepatic drug metabolism by inhibiting the cytochrome P450 system.
Synonym(e):
SKF-525A, Hydrochloride, Proadifen
Größe auswählen
€ 336,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 336,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Beschreibung
RTECS - YV7175000
Assay
≥98% (TLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Farbe
white
Löslichkeit
water: 20 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Cl-].N(CCOC(=O)C(CCC)(c2ccccc2)c1ccccc1)(CC)CC.[H+]
InChI
1S/C23H31NO2.ClH/c1-4-17-23(20-13-9-7-10-14-20,21-15-11-8-12-16-21)22(25)26-19-18-24(5-2)6-3;/h7-16H,4-6,17-19H2,1-3H3;1H
InChIKey
FHIKZROVIDCMJA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
nNOS
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Sakuta, H. and Yoneda, I. 1994. Eur. J. Pharmacol.252, 117.
Khan, S., et al. 1993. Biochem. Pharmacol.45, 439.
Boeynaems, J.M., et al. 1986. Prostaglandins32, 145.
Lee, C.H., et al. 1976. J. Pharmacol. Exp. Ther.198, 347.
Grasdalen, J., et al. 1975. FEBS Lett.60, 240.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable