Merck
SML1037
Sigma-Aldrich
UNC0642
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-(4,4-Difluorpiperidin-1-yl)-6-methoxy-N-[1-(propan-2-yl)piperidin-4-yl]-7-[3-(pyrrolidin-1-yl)propoxy]quinazolin-4-amin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C29H44F2N6O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
546.70
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51111800
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC(CC1)(F)CCN1C2=NC(NC3CCN(C(C)C)CC3)=C4C(C=C(OCCCN5CCCC5)C(OC)=C4)=N2
InChI
1S/C29H44F2N6O2/c1-21(2)36-14-7-22(8-15-36)32-27-23-19-25(38-3)26(39-18-6-13-35-11-4-5-12-35)20-24(23)33-28(34-27)37-16-9-29(30,31)10-17-37/h19-22H,4-18H2,1-3H3,(H,32,33,34)
InChIKey
RNAMYOYQYRYFQY-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
UNC0642 wurde zur Behandlung menschlicher HeLa-Zellen verwendet, um die Interaktion von DNA-Ligase 1 (LIG1) und UHRF1 (Ubiquitin-Like, Containing PHD and RING Finger Domains, 1) zu hemmen.
Biochem./physiol. Wirkung
UNC0642 ist ein potenter, selektiver Inhibitor der Histon-Methyltransferasen G9a (EHMT2) und GLP (EHMT1), die die Mono- und Dimethylierung von Lysin 9 von Histon 3 (H3K9) und anderer Nichthiston-Substrate wie p53 und WIZ katalysieren. UNC0642 hat einen In-vitro-IC50 <15 nM with greater than 100-fold selectivity over 13 other HMTs and selected representatives of kinases, ion channels, 7TMs, and other epigenetic proteins. UNC0642 has the same potency with improved PK properties relative to UNC0638, which should make it a more useful probe in an in vivo setting. For full characterization details, please visit the Übersicht zur UNC0642-Sonde auf der Website des Structural Genomics Consortium (SGC).
Weitere Informationen über andere SGC-Chemikaliensonden für epigenetische Ziele finden Sie unter sigma.com/sgc
Leistungsmerkmale und Vorteile
Diese Verbindung ist ein wichtiges Produkt für die Genregulierungsforschung. Weitere Produkte für die Genregulierungsforschung finden Sie hier. Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie hier: sigma.com/discover-bsm.
UNC0642 ist eine epigenetische chemische Sonde, die im Rahmen der Partnerschaft mit Structural Genomics Consortium (SGC) bereitgestellt wird. Um mehr zu erfahren und andere epigenetische SGC-Sonden anzusehen, besuchen Sie die Website sigma.com/SGC.
Sonstige Hinweise
UNC0642 wurde vom Chemical Probes Portal fachmännisch geprüft und empfohlen. Weitere Informationen finden Sie in der Zusammenfassung zu UNC0642-Sonden auf der Website des Chemical Probes Portal.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Tiffani D M Berkel et al.
The international journal of neuropsychopharmacology, 22(4), 292-302 (2018-12-28)
Tolerance to ethanol-induced anxiolysis promotes alcohol intake, thus contributing to alcohol use disorder development. Recent studies implicate histone deacetylase-mediated histone H3K9 deacetylation in regulating neuropeptide Y expression during rapid ethanol tolerance to the anxiolytic effects of ethanol. Furthermore, the histone
Yue-Peng Cao et al.
Acta pharmacologica Sinica, 40(8), 1076-1084 (2019-02-16)
Urinary bladder cancer (UBC) is characterized by frequent recurrence and metastasis despite the standard chemotherapy with gemcitabine and cisplatin combination. Histone modifiers are often dysregulated in cancer development, thus they can serve as an excellent drug targets for cancer therapy.
Methylation of DNA Ligase 1 by G9a/GLP Recruits UHRF1 to Replicating DNA and Regulates DNA Methylation.
Ferry L, et al.
Molecular Cell, 67(4), 550-565 (2017)
Patricia D B Tiburcio et al.
Translational oncology, 13(10), 100819-100819 (2020-07-06)
Malignant gliomas have disproportionally high morbidity and mortality. Heterozygous mutations in the isocitrate dehydrogenase 1 (IDH1) gene are most common in glioma, resulting in predominantly arginine to histidine substitution at codon 132. Because IDH1R132H requires a wild-type allele to produce
Chengfa Zhao et al.
Reproduction (Cambridge, England), 157(4), 359-369 (2019-02-08)
Somatic cell nuclear transfer in mammalian cloning suffers from a faulty epigenetic reprogramming, which is believed to cause developmental failures in cloned embryos. Regulating the epigenetic-modifying enzymes can rescue the chromatin of cloned embryos from aberrant epigenetic status, thereby potentially
Artikel
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.