Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
ligand
protein A
Quality Segment
form
resin
specific analyte(s)
MAbs
manufacturer/tradename
Eshmuno®
parameter
>500 cm/hr flow rate, 8 bar max. pressure
matrix active group
polymer, polyvinyl ether
mean particle size
50 μm
capacity
40-55 mg/mL binding capacity
transition temp
flash point 35 °C (calculated)
separation technique
affinity
storage temp.
2-8°C
General description
Features and Benefits
- Intensivierung der Prozesse, die zu einer hohen Bindungskapazität, einer hervorragenden Fließfähigkeit und einer hervorragenden HCP-Reduktion führt.
- Produktreinheit mit gleichmäßigerer Virusabreicherung, erhöhter Aggregatentfernung, verringerter Wiederfindung von Fab-Fragmenten und geringem Auswaschen von Protein A
- Hohe dynamische Bindungskapazität bei hoher Durchflussrate
- Aggregatentfernung, Alkalistabilität und kompatibel mit sauren Reinigungsmitteln
Packaging
- 1.20089.0100: Eshmuno® A Harz 100 ml
- 1.20089.9010: Eshmuno® A Harz 10 l
- 1.20089.0010: Eshmuno® A Harz 10 ml
- 1.20089.0500: Eshmuno® A Harz 500 ml
- 1.20089.5000: Eshmuno® A Harz 5 l
Analysis Note
Mikroskopische Beurteilung: Kugelförmige Partikel, keine Agglomerate, keine Feinanteile
Korngröße (30 – 70 µm): ≥ 80 %
Endotoxine: ≤ 1,00 EU/ml
TAMC (Gesamtzahl aerober Mikroorganismen): ≤ 100 KBE/ml
TYMC (Gesamtzahl an Hefen und Schimmelpilzen): ≤ 100 KBE/ml
Kapazität (IgG): ≥ 55 mg/ml
Leckage (Protein A): ≤ 100 ppm
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eshmuno® A
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
95.0 °F
flash_point_c
35 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
64-17-5
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Können Sie Ihr Produkt oder Ihre Lot-/Chargennummer nicht finden?
So finden Sie die Produktnummer
Produktnummern werden bei der Anzeige auf der Website mit Packungsgrößen/-menge kombiniert (Beispiel: T1503-25G). Bitte stellen Sie sicher NUR die Produktnummer in das Feld Produktnummer eingeben (Beispiel: T1503).
Beispiel:
Weitere Beispiele:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
eingeben als 1.000309185)
Haben Sie Probleme? Sie können sich jederzeit an uns wenden Technischer Dienst zur Unterstützung