Fortfahren mit
H3631
Hyaluronidase aus Rindertestes
Type VI-S, lyophilized powder, 3,000-15,000 units/mg solid
Synonym(e):
Hyaluronat-4-glycanhydrolase, Hyaluronoglucosaminidase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
3000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 157,00
15000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 450,00
30000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 846,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
253-464-3
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
3,000-15,000 units/mg solid
Biological source:
bovine testis
€ 157,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine testis
Quality Segment
conjugate
conjugate (Glucosaminoglycan)
type
Type VI-S
form
lyophilized powder
specific activity
3,000-15,000 units/mg solid
mol wt
~55 kDa (four subunits of 14 kDa each)
UniProt accession no.
relevant disease(s)
cancer
storage temp.
−20°C
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Diese Enzyme spalten randomisiert β-N-acetylhexosamin-[1→4]-glycosidische Bindungen in Hyaluronsäure, Chondroitin und Chondroitin-Sulfaten.
Hyaluronidase baut Hyaluronan ab und wird während der Krebsprogredienz unangemessen reguliert.
Preparation Note
Chromatographically purified
Other Notes
One unit will degrade 0.75 μg of the polysaccharide hyaluronic acid per minute at pH 5.35 at 37 ºC (as measured by turbidimetric absorbance (λ: 600nm) when complexed with BSA after 45 minutes).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H3757H3884H4272
description
Type VI-S, lyophilized powder, 3,000-15,000 units/mg solid
description
Type VIII, lyophilized powder, 300-1,000 U/mg
description
Type IV-S, lyophilized powder (essentially salt-free), 750-3000 units/mg solid
description
Type IV-S, powder, suitable for mouse embryo cell culture, 750-3000 units/mg solid
Gene Information
cow ... HYAL1(515397), HYAL2(281838)
Gene Information
cow ... HYAL1(515397), HYAL2(281838)
Gene Information
cow ... HYAL1(515397), HYAL2(281838)
Gene Information
-
biological source
bovine testis
biological source
bovine testis
biological source
bovine testis
biological source
-
specific activity
3,000-15,000 units/mg solid
specific activity
300-1,000 U/mg
specific activity
750-3000 units/mg solid
specific activity
750-3000 units/mg solid
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder (essentially salt-free)
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
UniProt accession no.
Q8SQG8, Q5E985
UniProt accession no.
Q8SQG8, Q5E985
UniProt accession no.
Q5E985, Q8SQG8
UniProt accession no.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hyaluronidase aus Rindertestes
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. We bought this product. H3631, Batch Number: SLCH2685. Could you please provide the info on componants like, what are other componants present along with Hyaluronidase which is 3909/mg of solid (40ug, what is the remaining 940ug)?
    1 answer
    1. This product is a further purification of product H3506 and may contain some residual salts, such as sodium chloride.