Wichtige Dokumente
219506
Sigma-Aldrich
CBFβ-Runx1 Inhibitor II
Synonym(e):
RUNX1/CBFβ inhibitor
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.28
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Anwendung
The CBFΒ-Runx1 Inhibitor II, Ro5-3335, also referenced under CAS 30195-30-3, suppresses CBFΑ/Runx1-CBFΒ transactivation activity (25 µM; 293-0 cells) via direct bindings to both subunits of the heterodimeric transcription factor complex.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable