Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 139,00 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 282,00 |
Über diesen Artikel
€ 139,00
Quality Segment
assay
≥90% (by assay)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white to brown
storage temp.
room temp
SMILES string
N1C(=O)CC(CC1=O)C[C@@H](O)[C@@H]2C[C@H](C[C@@H](C2=O)C)C
InChI
1S/C15H23NO4/c1-8-3-9(2)15(20)11(4-8)12(17)5-10-6-13(18)16-14(19)7-10/h8-12,17H,3-7H2,1-2H3,(H,16,18,19)/t8-,9-,11-,12+/m0/s1
InChI key
YPHMISFOHDHNIV-FSZOTQKASA-N
General description
Other Notes
Lu, Q. und Mellgreen, R.L. 1996. Arch. Biochem. Biophys.334, 175.
Chow, S.C., et al. 1995. Exp. Cell Res.216, 149.
Waring, P. 1990. J. Biol. Chem.265, 14476.
Obrig, T.G., et al. 1971. J. Biol. Chem.246, 174.
Pestka, S. 1971. Annu. Rev. Microbiol.25, 487.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form ready-to-use solution | form - |
| assay ≥90% (by assay) | assay ≥94% (TLC) | assay - | assay ≥95% (HPLC) |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| storage condition OK to freeze | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cycloheximid
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Muta. 2 - Repr. 1B
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
66-81-9