Fortfahren mit
219385
Cathepsin B-Inhibitor II
≥95% (HPLC), cathepsin B inhibitor , solid
Synonym(e):
Cathepsin B-Inhibitor II, Ac-LVK-CHO
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 139,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H36N4O4
Molekulargewicht:
384.51
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze
€ 139,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Cathepsin B-Inhibitor II, The Cathepsin B Inhibitor II controls the biological activity of Cathepsin B. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
water: 1 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−70°C
General description
Aktiveres Lysin-Analogon von Leupeptin (Katalognr. 108975). Ein wirksamerer Inhibitor von Cathepsin B (IC50 = 4 nmol/l) im Vergleich zu Leupeptin (IC50 = 310 nmol/l).
Hinweis: Dieses Peptid bildet zyklische Isomere.
Lysin-Analogon von Leupeptin (Katalognr. 108975). Ein wirksamerer Inhibitor von Cathepsin B (IC50 = 4 nmol/l) als Leupeptin (IC50 = 310 nmol/l). Hinweis: Dieses Peptid bildet zyklische Isomere.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Cathepsin B
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Ziel-IC50: 4 nmol/l gegen Cathepsin B
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °C). Stammlösungen sind bei -70 °C bis zu 1 Monat haltbar.
Other Notes
Ac-Leu-Val-lysinal
McConnell, R.M., et al. 1993. J. Med. Chem. 36, 1084.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
219426219379219433
form
solid
form
solid
form
lyophilized solid
form
solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
ethanol: 50 mg/mL, DMSO: soluble
solubility
DMSO: 1 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Gustavo Monteiro Viana et al.
International journal of molecular sciences, 21(4) (2020-02-26)
Mucopolysaccharidosis type I (MPS I) is caused by genetic deficiency of α-l-iduronidase and impairment of lysosomal catabolism of heparan sulfate and dermatan sulfate. In the brain, these substrates accumulate in the lysosomes of neurons and glial cells, leading to neuroinflammation
Global Trade Item Number
SKUGTIN
219385-1MG04055977201666