Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C33H36N6O6 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
649.14
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Z-Phe-Arg 7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride, kallikrein substrate
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
concentration
≥95%
solubility
methanol: 20 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(NC2=CC=C(C(C)=CC(O3)=O)C3=C2)=O)=O)OCC4=CC=CC=C4.[Cl]
InChI
1S/C33H36N6O6/c1-21-17-29(40)45-28-19-24(14-15-25(21)28)37-30(41)26(13-8-16-36-32(34)35)38-31(42)27(18-22-9-4-2-5-10-22)39-33(43)44-20-23-11-6-3-7-12-23/h2-7,9-12,14-15,17,19,26-27H,8,13,16,18,20H2,1H3,(H,37,41)(H,38,42)(H,39,43)(H4,34,35,36)
InChI key
ZZGDDBWFXDMARY-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?