Wichtige Dokumente
208665
Sigma-Aldrich
Calmidazoliumchlorid
A cell-permeable calmodulin antagonist.
Synonym(e):
Calmidazoliumchlorid, Verbindung R 24571
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C31H23Cl7N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
687.70
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 10 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C31H24Cl6N2O.Cl/c32-23-6-1-20(2-7-23)31(21-3-8-24(33)9-4-21)39-14-13-38(19-39)17-30(27-12-11-26(35)16-29(27)37)40-18-22-5-10-25(34)15-28(22)36;/h1-16,30-31H,17-19H2;
InChIKey
LBFGPQFQXRJXDI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeabler Calmodulin-Antagonist. Ein Analogon von Sepazonium, das mindestens 150-mal potenter als Trifluorperazin (Katalognr. 642150) als Inhibitor der Ca2+- Calmodulin-abhängigen Phosphodiesterase im Hirn ist (IC50 = 10 nmol/l). Hemmt spannungsabhängige Ca2+-Kanäle und stimuliert die Freisetzung von Stickstoffmonoxid in Neuroblastomzellen. Dient auch als starker Inhibitor der calciumabhängigen Ca2+-ATPase in Erythrozyten. Verlängert die Refraktärzeit des Herzens in vivo.
Ein zellpermeabler Calmodulin-Antagonist. Mindestens 150-mal potenter als Trifluorperazin (Katalognr. 642150) als Inhibitor der Calmodulin-abhängigen Phosphodiesterase im Hirn (IC50 = 10 nmol/l). Ein Inhibitor von spannungsabhängigen Ca2+-Kanälen. Stimuliert die Freisetzung von Stickstoffmonoxid in Neuroblastomzellen. Dient auch als starker, nichtkonkurrierender Inhibitor der Ca2+-ATPase im sarkoplasmatischen Retikulum von Skelettmuskeln (Ki = 60 nmol/l). Verlängert die Refraktärzeit des Herzens in vivo.
Hinweis: haftet in wässriger Lösung gut an Glas.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Hirn-Calmodulin-abhängige Phosphodiesterase
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 10 nmol/l gegen Hirn-Calmodulin-abhängige Phosphodiesterase
Vorsicht
Haftet in wässriger Lösung gut an Glas.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und für die langfristige Lagerung einfrieren (-20 °C) oder für die kurzfristige Lagerung im Kühlschrank (4 °C) aufbewahren. DMSO-Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 2 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Hu, J. und El-Fakahany, E.E. 1993. NeuroReport. 4, 198.
Nakazawa, K., et al. 1993. Br. J. Pharmacol. 109, 137.
Yuasa, T. und Muto, S. 1992. Arch. Biochem. Biophys.296, 175.
Ichikawa, M., et al. 1991. J. Membrane Biol.120, 211.
Silver, P.J., et al. 1989. Cardiovasc. Drug Ther. 3, 675.
Anderson, K.W., et al. 1984. J. Biol. Chem.259, 11487.
Gietzen, L., et al. 1982. Biochem. J. 207, 541.
Van Belle, H. 1981. Cell Calcium2, 483.
Levin, R.N. und Weiss, B. 1979. J. Pharmacol. Exp. Therap.208, 454.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Dechen Fu et al.
Cell death & disease, 13(1), 63-63 (2022-01-20)
Colorectal cancer (CRC) is one of the most common and deadliest forms of cancer. Myeloid Cell Leukemia 1 (MCL1), a pro-survival member of the Bcl-2 protein family is associated with chemo-resistance in CRC. The ability of MCL1 to inhibit apoptosis
Corentin Léger et al.
BMC biology, 20(1), 176-176 (2022-08-10)
Calmodulin (CaM) is an evolutionarily conserved eukaryotic multifunctional protein that functions as the major sensor of intracellular calcium signaling. Its calcium-modulated function regulates the activity of numerous effector proteins involved in a variety of physiological processes in diverse organs, from
Roseleen Ekka et al.
PLoS pathogens, 20(6), e1012303-e1012303 (2024-06-17)
Chlamydia trachomatis is a clinically important bacterium that infects epithelial cells of the genitourinary and respiratory tracts and the eye. These differentiated cells are in a quiescent growth state and have a surface organelle called a primary cilium, but the