Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H42O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
398.58
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8168731
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥97% (TLC)
form
oil
solubility
ethanol: 20 mg/mL (lit.)(lit.), DMSO: soluble (lit.)(lit.)
functional group
ketone
lipid type
neutral glycerides
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@H](CO)OC(C)=O
InChI
1S/C23H42O5/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(26)27-20-22(19-24)28-21(2)25/h10-11,22,24H,3-9,12-20H2,1-2H3/b11-10-/t22-/m0/s1
InChI key
PWTCCMJTPHCGMS-YRBAHSOBSA-N
Gene Information
human ... PRKCA(5578)
Biochem/physiol Actions
1-Oleoyl-2-acetyl-sn-glycerin ist ein synthetisches, zellpermeables Diacylglycerin-Analogon. Es wird häufig als Aktivator der calciumabhängigen Proteinkinase C (PKC) eingesetzt.
Disclaimer
Während der Lagerung oder in Lösung kann eine Isomerisierung auftreten.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Acetyl-1-oleoyl-sn-glycerin
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?