Merck
125162
Millipore
Eshmuno® A-Harz
RoboColumn Eshmuno® A, volume 0.2 mL, prepacked column
Synonym(e):
RoboColumn Eshmuno® A, 0.2ml
Größe auswählen
8 EA
€ 291,00
€ 291,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
8 EA
€ 291,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
€ 291,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
ligand
protein A
Qualitätsniveau
Materialien
polypropylene housing
Produktlinie
Eshmuno®
Form
prepacked column
Hersteller/Markenname
Eshmuno®
Parameter
≤8 bar pressure
>500 cm/hr max. flow rate
Säulendurchm. × L
5 mm × 10 mm
Volumen
0.2 mL
Aktive Matrixgruppe
Polyvinyl Ether
Mittlere Partikelgröße
50 μm
Kapazität
~40-55 mg/mL binding capacity((3-6 min RT))
Anwendung(en)
mAb
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
5 x 10mm ESHMUNO®
Rechtliche Hinweise
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Learn more on mAb downstream processing, more specifically affinity chromatography and the relevant associated products.