Fortfahren mit
1.20094
Eshmuno® P Resin
Eshmuno® P anti-A, 50 μm mean particle size
Synonym(e):
Eshmuno® P anti-A
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
23151817
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
ligand
(Trisaccharide Blood Group Antigens (A/B))
Quality Segment
form
resin
manufacturer/tradename
Eshmuno®
parameter
>500 cm/hr flow rate, 8 bar max. pressure
matrix active group
polymer, polyvinyl ether
mean particle size
50 μm
capacity
>75 % binding capacity (anti-A and anti-B)
transition temp
flash point 37.5 °C
application(s)
plasma purification
separation technique
affinity
storage temp.
2-8°C
General description
Affinity based chromatography resin designed to remove anti-A isoagglutinin antibodies from plasma-derived Ig
Features and Benefits
Eshmuno® P anti-A resin enables users to:
  • Reduce trace amounts of anti- A isoagglutinin′s and the patient risk of hemolysis.
  • Improve the users experience with operational flexibility resulting in high productivity.
Packaging
  • 1.20094.0100: Eshmuno® P anti-A 100 ml
  • 1.20094.0010: Eshmuno® P anti-A 10 ml
  • 1.20094.0500: Eshmuno® P anti-A 500 ml
  • 1.20094.5000: Eshmuno® P anti-A 5 L
Plastic bottle
Legal Information
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1251621.251671.25158
separation technique
affinity
separation technique
-
separation technique
-
separation technique
cation exchange
form
resin
form
prepacked column
form
prepacked column
form
prepacked column
ligand
(Trisaccharide Blood Group Antigens (A/B))
ligand
protein A
ligand
(Sulfoisobutyl)
ligand
(Sulfoisobutyl)
capacity
>75 % binding capacity (anti-A and anti-B)
capacity
~40-55 mg/mL binding capacity((3-6 min RT))
capacity
~160 mL, resin binding capacity
capacity
~120 mL, resin binding capacity
matrix active group
polymer, polyvinyl ether
matrix active group
Polyvinyl Ether
matrix active group
Polyvinyl Ether
matrix active group
Polyvinyl Ether
mean particle size
50 μm
mean particle size
50 μm
mean particle size
50 μm
mean particle size
50 μm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eshmuno® P Resin
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
99.5 °F - closed cup - (own results)
flash_point_c
37.5 °C - closed cup - (own results)
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.