Merck
1.20095
Eshmuno® P Resin
Eshmuno® P anti-B, 50 μm mean particle size
Synonym(e):
Eshmuno® P anti-B
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
23151817
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
ligand
(Trisaccharide Blood Group Antigens (A/B))
Quality Segment
form
resin
manufacturer/tradename
Eshmuno®
parameter
>500 cm/hr flow rate, 8 bar max. pressure
matrix active group
polymer, polyvinyl ether
mean particle size
50 μm
capacity
>75 % binding capacity (anti-A and anti-B)
transition temp
flash point 37.5 °C
application(s)
plasma purification
separation technique
affinity
storage temp.
2-8°C
General description
Affinity based chromatography resin designed to remove anti-B isoagglutinin antibodies from plasma-derived Ig
Features and Benefits
Eshmuno® P anti-A resin enables users to:
  • Reduce trace amounts of anti- A isoagglutinin′s and the patient risk of hemolysis.
  • Improve the users experience with operational flexibility resulting in high productivity.
Packaging
  • 1.20095.0100: Eshmuno® P anti-B 100 ml
  • 1.20095.0010: Eshmuno® P anti-B 10 ml
  • 1.20095.0500: Eshmuno® P anti-B 500 ml
  • 1.20095.5000: Eshmuno® P anti-B 5 L
Plastic bottle
Legal Information
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eshmuno® P Resin
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
99.5 °F - (own results)
flash_point_c
37.5 °C - (own results)
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.