Merck
1.25160
Millipore
Eshmuno® A-Harz
MiniChrom Column Eshmuno®, volume 1 mL, prepacked column
Synonym(e):
MiniChrom Column Eshmuno® A, 1 ml
Größe auswählen
1 PKG
€ 176,00
€ 176,00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
€ 176,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
€ 176,00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
ligand
protein A
Qualitätsniveau
Produktlinie
Eshmuno®
Form
prepacked column
Hersteller/Markenname
Eshmuno®
Parameter
≤8 bar pressure
~500 cm/hr max. flow rate
Säulendurchm. × L
8 mm × 20 mm
Volumen
1 mL
Aktive Matrixgruppe
Polyvinyl Ether
Mittlere Partikelgröße
50 μm
Kapazität
~40-55 mg/mL, resin binding capacity((3-6 min RT))
Anwendung(en)
mAb
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
8 X 20mm ESHMUNO®
Leistungsmerkmale und Vorteile
Eshmuno® A chromatography resin enables users to:
  • Intensify processes resulting in High Binding Capacity, Superior Flow Capability, and Excellent HCP reduction.
  • Determine the products purity with a more consistent viral clearance, increased aggregate removal, reduced fab finding and low leached Protein A.
Verpackung
Plastic bag(s)
Rechtliche Hinweise
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Learn more on mAb downstream processing, more specifically affinity chromatography and the relevant associated products.