12177
Agar
Suitable for inclusion in culture media.
Synonym(e):
Agar-Agar
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
beige
Löslichkeit
hot water: soluble (Concentration is dependant on the % agar desired.)
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
O1[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H](C1OC2[C@H]3OCC2OC([C@H]3O)C)O)OC)O)CO
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
InChIKey
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Isolation of the Antifungal Compound Alliodorin from the Heartwood of Cordia elaeagnoides A. DC. and the In Silico Analysis of the Laccase: In der Studie wird eine antimykotische Verbindung aus dem Kernholz von Cordia elaeagnoides unter Verwendung von Agar als Medium isoliert. Die Forschungsarbeit unterstreicht das Potenzial von Agar zur Verbesserung der Isolierung und Untersuchung bioaktiver Verbindungen in den Pflanzenwissenschaften (Guevara-Martínez et al., 2024).
- Unveiling the Multifaceted Capabilities of Endophytic Aspergillus flavus Isolated from Annona squamosa Fruit Peels against Staphylococcus Isolates and HCoV 229E-In Vitro and In Silico Investigations: In diesem Artikel werden die antimikrobiellen Eigenschaften von mithilfe von Agar isoliertem Aspergillus flavus untersucht. Es wird die signifikante Wirkung gegen Staphylococcus-Isolate und HCoV 229E beschrieben, was auf die entscheidende Rolle von Agar in der mikrobiologischen Forschung hindeutet (Fathallah et al., 2024).
- Phenotypic and Genomic Characterization of Pseudomonas wuhanensis sp. nov., a Novel Species with Promising Features as a Potential Plant Growth-Promoting and Biocontrol Agent: Die Forschung charakterisiert eine neue Pseudomonas-Spezies und verwendet Agar in den Kultivierungs- und Analyseprozessen. Damit unterstreicht die Studie die Bedeutung von Agar bei der Identifizierung von Mikroorganismen (Hou et al., 2024).
Warnhinweis
Rekonstituierung
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable