Wichtige Dokumente
1.19161
Supelco
Standard samples for HPLC system qualification
precision, methyl paraben in methanol 60 mg/L, for use with LICHROTEST
Synonym(e):
TM=["LICHROTEST"] Standard samples for HPLC system qualification Set 7: Precision
Größe auswählen
1 UNIT
€ 291,00
€ 291,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 UNIT
€ 291,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41115709
NACRES:
NA.24
€ 291,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
methyl paraben in methanol, 60 mg/L
Methode(n)
HPLC: suitable
Kompatibilität
for use with LICHROTEST
Format
mixture
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Set 7: Precision; 60 mg/l Methyl paraben in methanol LiChroTest
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Gravimetrically and volumetrically prepared standards using ISO 9001 quality process
  • Photometrically qualified standards concerning content using a high-performance spectrophotometer calibrated using NIST Standards
Hinweis zur Analyse
60 mg/l Methylparaben: entspricht
Rechtliche Hinweise
LICHROTEST is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2