Direkt zum Inhalt
8.14312
Acenaphthene
for synthesis
Synonym(e):
Acenaphthene, 1,8-Ethylenenaphthalene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.21
UNSPSC Code:
12352002
EC Index Number:
201-469-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥96.0% (GC)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
<0.005 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥96.0% (GC)
autoignition temp.
>450 °C
potency
>16000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
278 °C/1013 hPa
mp
95 °C
transition temp
flash point 135 °C
density
1.15 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C1Cc2c3c(ccc2)cccc31
InChI
1S/C12H10/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-6H,7-8H2
InChI key
CWRYPZZKDGJXCA-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 91 °C
Melting range (upper value): ≤ 95 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acenaphthene
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
257.0 °F - closed cup
flash_point_c
125.0 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
83-32-9
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)