Fortfahren mit
1.19162
Standardproben für die Qualifizierung von HPLC-Systemen
suitable for HPLC, methyl paraben in methanol 1.5-150 mg/L, for use with LICHROTEST
Synonym(e):
TM=[„LICHROTEST“] Standardmuster für HPLC-System-Qualifizierungsset 8: Linearität
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 unit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 278,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41115709
€ 278,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
composition
methyl paraben in methanol, 1.5-150 mg/L
technique(s)
HPLC: suitable
compatibility
for use with LICHROTEST
format
mixture
storage temp.
15-25°C
General description
Set 8: Linearität; Methylparabene in Methanol LiChroTest
Analysis Note
1,5 mg/l Methylparaben: gemäß
7,5 mg/l Methylparaben: gemäß
15 mg/l Methylparaben: gemäß
75 mg/l Methylparaben: gemäß
150 mg/l Methylparaben: gemäß
Linearität (> 0,9999): gemäß
Legal Information
LICHROTEST is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
target_organs
Eyes,Central nervous system
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)