Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 117,00 |
Über diesen Artikel
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
technique(s)
microbe id | staining: suitable
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) - | technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) - |
| form solution | form solution | form solution | form solution |
| application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology |
| shelf life Expiry date on the label. | shelf life Expiry date on the label. | shelf life Expiry date on the label. | shelf life Expiry date on the label. |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eosin Y Solution, Alcoholic, with Phloxine
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 2
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
55.4 °F - closed cup
flash_point_c
13 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?