Fortfahren mit
1.11109
Alkalitätstest
titrimetric, for use with MQUANT®
Synonym(e):
Visueller Testsatz, Alkalinität
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
200 tests
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 91,40
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116116
€ 91,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
analyte chemical class(es)
alkalis
Quality Segment
compatibility
for use with MQUANT®
detection method
titrimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Säurekapazität bis pH 8,2 und pH 4,3 Methode: titrimetrisch mit Titrierpipette MQuant®
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.183861.111071.08312
detection method
titrimetric
detection method
colorimetric
detection method
titrimetric
detection method
titrimetric
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
analyte chemical class(es)
alkalis
analyte chemical class(es)
-
analyte chemical class(es)
oxygenates
analyte chemical class(es)
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MQUANT® titration pipette
compatibility
for use with MCOLORTEST®
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Muta. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3