Fortfahren mit
1.14658
Nitrite Test Kit, colorimetric
0.05-1.0 mg/L (NO₂⁻), MQuant®
Synonym(e):
Visueller Testsatz, Nitrit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 tests
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 57,30
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
€ 57,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Nitrit-Test in Süßwasser und Salzwasser, colorimetric, 0.05-1.0 mg/L (NO2-), for use with MCOLORTEST®
specific analyte(s)
nitrite
Quality Segment
measuring range
0.05-1.0 mg/L (NO2-)
compatibility
for use with MCOLORTEST®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Dieser MQuant®-Nitrittest (vormals MColortest®) eignet sich für die kolorimetrische Bestimmung mit einer anwenderfreundlichen Farbkarte. Die Reagenzien werden zu der Probe gegeben, was zu einer Farbreaktion führt. Die Konzentration wird durch Zuordnung der Farbe zu einem Wert auf einer Referenzskala bestimmt.
Dieser Test eignet sich auch, um Nitritinterferenzen vor einer Nitratbestimmung mit Spectroquant® Nitrat in Meerwasser 1.14556 schnell zu überprüfen.
Verfahren: kolorimetrisch mit Farbkarte 0,05 - 0,15 - 0,25 - 0,50 - 1,0 mg/l NO MQuant®
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.111691.111701.14408
specific analyte(s)
nitrite
specific analyte(s)
nitrate
specific analyte(s)
nitrate
specific analyte(s)
nitrite
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
for use with MQUANT®
measuring range
0.05-1.0 mg/L (NO2-)
measuring range
10-150 mg/L (NO3-)
measuring range
10-150 mg/L (NO3-)
measuring range
0.0015-0.030 mg/L (NO2-N), 0.005-0.10 mg/L (NO2-)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2