Fortfahren mit
1.11117
Ammonium Test Kit, colorimetric
0.5-10 mg/L (NH₄⁺), MQuant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
150 tests
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 81,40
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
€ 81,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Ammonium-Test, colorimetric, 0.5-10 mg/L (NH4+), for use with MQUANT®
specific analyte(s)
ammonium
Quality Level
measuring range
0.5-10 mg/L (NH4+)
compatibility
for use with MQUANT®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Dieser MQuant®-Ammoniumtest (vormals MColortest®) eignet sich für die kolorimetrische Bestimmung mit einer anwenderfreundlichen Farbkarte. Die Bewertung beachtet die unbehandelte Probe. So können selbst trübe und gefärbte Wasserproben analysiert werden. Mit dem Test werden Ammoniumionen und gelöster Ammoniak z. B. in Grundwasser und Oberflächenwasser, Meerwasser, Trinkwasser und Aquariumwasser bestimmt. Ammoniumstickstoff (NH4-N) liegt teilweise in der Form von Ammoniumionen und teilweise als Ammoniak vor. Zwischen den beiden Formen besteht ein Gleichgewicht, das vom pH-Wert abhängig ist.
Methode
Ammoniumionen reagieren mit Neßler-Reagens, um einen gelb-braunen Komplex zu bilden. Die Ammoniumkonzentration wird durch Zuordnung der Farbe zu einem Wert auf einer Referenzskala semiquantitativ gemessen.
Der Test kann für Folgendes verwendet werden:
  • Grundwasser und Oberflächenwasser
  • Trinkwasser
  • Abwasser
  • Aquarienwasser, Wasser aus der Aquakultur
  • Kessel- und Kesselspeisewasser
  • Schwimmbeckenwasser
  • Böden und Düngemittel nach einer geeigneten Vorbehandlung der Probe
Dieser Test eignet sich nicht für Meerwasser.
Verfahren: Kolorimetrisch, gemäß Neßler, mit Farbkarte und Schiebekomparator 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 10 mg/l NH₄⁺ MQuant®
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Für Kunden in den USA: Enthält Quecksilber; nicht im Müll entsorgen – gemäß den örtlichen, staatlichen oder bundesstaatlichen Gesetzen entsorgen.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Lagerklasse
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
111117000104022536130392