Merck
1.14750
Ammonium Test Kit, colorimetric
0.2-8.0 mg/L (NH₄⁺), MQuant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
Storage temp.:
15-25°C
Detection method:
colorimetric
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Ammonium-Test, colorimetric, 0.2-8.0 mg/L (NH4+), for use with MCOLORTEST®
specific analyte(s)
ammonium
Quality Segment
measuring range
0.2-8.0 mg/L (NH4+)
compatibility
for use with MCOLORTEST®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Der MQuant®-Ammoniumtest (vormals MColortest®) misst sowohl Ammoniumionen als auch gelösten Ammoniak, z. B. in Grundwasser und Oberflächenwasser, Trinkwasser und Aquarienwasser. Zwischen den beiden Formen besteht ein Gleichgewicht, das vom pH-Wert abhängig ist.
Methode
In stark alkalischer Lösung reagiert Ammoniak mit Chlorierungsmittel, um Monochloramin zu bilden. Dies reagiert wiederum mit Thymol, um ein blaues Indophenolderivat zu bilden. Aufgrund der intrinsischen gelben Färbung des Blindreagens weist die Messlösung eine gelb-grüne bis grüne Farbe auf. Die Ammoniumkonzentration kann semiquantitativ durch einen Sichtvergleich der Farbe der Messlösung mit den Farbfeldern der Farbscheibe gemessen werden. Der Test beurteilt die Farbreaktion auf der Grundlage der Durchlichtmethode. So können selbst trübe und gefärbte Wasserproben ohne weitere Aufbereitung analysiert werden.
Die Farbscheibe besteht aus sehr langlebigem, lichtbeständigem Kunststoff und eignet sich daher für industrielle Bereiche und nasse Umgebungen.
Der Test eignet sich für die Bestimmung von Ammonium in
  • Grundwasser und Oberflächenwasser
  • Trinkwasser und Mineralwasser
  • Aquarienwasser, Wasser aus der Aquakultur
  • Kessel- und Kesselspeisewasser
  • Prozesswasser
  • Abwasser
  • Galvanisierungswasser
  • Schwimmbeckenwasser
  • Nährstofflösungen für die Düngung
  • Lebensmittel nach einer geeigneten Vorbehandlung der Probe
Dieser Test eignet sich nicht für Meerwasser.
Methode: kolorimetrisch mit Farbscheibenkomparator 0,2 – 0,5 – 0,8 – 1,3 – 2,0 – 3,0 – 4,5 – 6,0 – 8,0 mg/l NH MQuant®
Application
  • Evaluation of Water Ammonium Ion Test Kit and Its Feasibility for the Analysis of Protein in Food: Diese Studie bewertet die Anwendung eines Wasser-Testkits für Ammoniumionen in der Lebensmittelproteinanalyse und hebt seinen potenziellen Nutzen für die Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit und -qualität hervor (Wu et al., 2022).
  • Technical note: Evaluation of a colorimetric point-of-care test for measuring urine ammonium concentration in periparturient dairy cattle: Dieser Artikel beschreibt einen kolorimetrischen Schnelltest zur Messung von Ammonium im Urin von Milchkühen, der für die Überwachung der Tiergesundheit und veterinären Behandlung von entscheidender Bedeutung ist (Megahed und Constable, 2020).
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium-Test
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3