Wichtige Dokumente
1.14582
Millipore
mEC-broth with Novobiocin
for microbiology
Größe auswählen
500 G
€ 158,00
€ 158,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 G
€ 158,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41106213
NACRES:
NA.74
€ 158,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Qualitätsniveau
Form
medium granules (dehydrated (DCM))
Hersteller/Markenname
GranuCult®
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Wert
6.7-7.1 (25 °C, 36.7 g/L in H2O, after autoclaving)
Löslichkeit
36.7 g/L
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
Escherichia coli
Hinweis zur Analyse
Aussehen (Klarheit): klar
Aussehen (Farbe): gelblich bis gelblich-braun
pH-Wert (25 °C): 6.7 - 7.1
Inokulum auf Referenzmedium (Escherichia coli ATCC 35150 (O157)): ≤ 100
Inokulum auf Referenzmedium (Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090)): ≤ 100
Inokulum auf Referenzmedium (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): ≥ 10000
Inokulum auf Referenzmedium (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): ≥ 10000
Inokulum auf Referenzmedium (Proteus hauseri ATCC 13315): ≥ 10000
Wachstum (Escherichia coli ATCC 35150 (O157)): > 10 farblose Kolonien auf SMAC-Agar mit einem gelblich-braunen Erscheinungsbild
Wachstum (Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090)): > 10 pinke Kolonien auf SMAC-Agar
Wachstum (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): vollständige Hemmung auf TSA
Wachstum (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): vollständige Hemmung auf TSA
Mischinokulum von E.coli, P.hauseri und E.faecalis
Zusätzlich Einzelkultur von E.faecalis
Nachweis auf SMAC-Agar bzw. CASO-Agar
Bebrütung:
mEC Bouillon: 18 - 24 Stunden bei 41,5 ± 1 °C, aerob
Nachweis auf SMAC-Agar bzw. CASO-Agar: 18 - 24 Stunden bei 35 ± 1 °C aerob
Fußnote
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Rechtliche Hinweise
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3