Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenagency
according to BAIRD
Quality Segment
sterility
non-sterile
form
powder
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.4-6.8 (25 °C, 43 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
43 g/L
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Staphylococcus spp.
Analysis Note
Aussehen (Klarheit): klar
Aussehen (Farbe): gelblich-braun
pH-Wert (25 °C): 6,4–6,8
Inokulum (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ungefähr 99 %
Inokulum (Staphylococcus aureus ATCC 6538-P (WDCM 00033)): ungefähr 1 %
Anreicherung aus einem gemischten Inokulum nach 6 Stunden (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)):
Anreicherung aus einem gemischten Inokulum nach 6 Stunden (Staphylococcus aureus ATCC 6538-P (WDCM 00033)):
Anreicherung aus einem gemischten Inokulum nach 24 Stunden (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≤ 5 %
Anreicherung aus einem gemischten Inokulum nach 24 Stunden (Staphylococcus aureus ATCC 6538-P (WDCM 00033)): ≥ 95 %
Anreicherung von Staphylococcus aureus aus einem gemischten Inokulum; Nachweis mit Blutagar.
Aussehen (Farbe): gelblich-braun
pH-Wert (25 °C): 6,4–6,8
Inokulum (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ungefähr 99 %
Inokulum (Staphylococcus aureus ATCC 6538-P (WDCM 00033)): ungefähr 1 %
Anreicherung aus einem gemischten Inokulum nach 6 Stunden (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)):
Anreicherung aus einem gemischten Inokulum nach 6 Stunden (Staphylococcus aureus ATCC 6538-P (WDCM 00033)):
Anreicherung aus einem gemischten Inokulum nach 24 Stunden (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≤ 5 %
Anreicherung aus einem gemischten Inokulum nach 24 Stunden (Staphylococcus aureus ATCC 6538-P (WDCM 00033)): ≥ 95 %
Anreicherung von Staphylococcus aureus aus einem gemischten Inokulum; Nachweis mit Blutagar.
Other Notes
Wir haben zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete granulatförmige GranuCult® und das kostengünstige pulverförmige NutriSelect®, je nachdem, was Sie benötigen.
Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben — von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben — von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1078990500 | 04022536097770 |