Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41171614
EC Number:
216-023-6
NACRES:
NA.85
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltensterility
sterile
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Salmonella spp.
Application
Ein Supplement, dass für die selektive Anreicherung und Isolation von Salmonellen empfohlen wird.
Analysis Note
Pro Vial ausreichend für 1000 ml Medium
Novobiocin 40.00 mg
Novobiocin 40.00 mg
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?