Produktname
TOC-Küvettentest, photometric, 5.0-80.0 mg/L (TOC), Spectroquant®
Quality Segment
product line
Spectroquant®
usage
sufficient for 25 tests
analyte chemical class(es)
total organic carbon (TOC)
measuring range
5.0-80.0 mg/L (TOC)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
drinking water
environmental
ground and surface water
mineral water
power plants
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Indicator)
storage temp.
15-25°C
General description
Dieser Spectroquant TOC-Test ermöglicht eine genaue Quantifizierung des TOC insbesondere in Kläranlagenabfluss-Proben. Der Begriff TOC (gesamter organischer Kohlenstoff, total organic carbon) wird verwendet, um den Gesamtgehalt von organisch gebundenem Kohlenstoff in gelöster und ungelöster Form zu beschreiben. Durch den Aufschluss mit Schwefelsäure und Peroxodisulfat werden diese Verbindungen zu Kohlenstoffdioxid umgewandelt.
Dieses reagiert mit einem Indikator; die Farbe wird photometrisch bestimmt. Anorganischer Kohlenstoff (gelöstes Kohlenstoffdioxid und Carbonate) wird zuvor durch Versauerung ausgetrieben.
Diese Methode ist analog zu APHA 5310 C (2014).
Alle unsere Küvetten- und Reagenzientestkits sind mit einer eindeutigen Live-ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Die Spectroquant Küvettentests werden mit vorgefüllten 16-mm-Rundküvetten sowie mit allen Reagenzien geliefert, die zur Durchführung der Analyse gemäß dem in der beiliegenden Gebrauchsanweisung beschriebenen Verfahren benötigt werden.
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TOC-Küvettentest
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c