Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 tests | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 196,00 |
Über diesen Artikel
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 25 tests
specific analyte(s)
nitrogen
measuring range
0.5-15.0 mg/L (N)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
agriculture
aquaculture
boiler and cooling water
disposal drainage water
environmental
ground and surface water
milk and dairy products
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Koroleff digestion, nitrospectral)
storage temp.
15-25°C
General description
Der Verdau entspricht DIN EN ISO 11905-1.
Dieser Spectroquant® (Gesamt-)Stickstoff-Küvettentest ermöglicht eine zuverlässige Bestimmung des Gesamtstickstoffs in Wasserproben. Gesamtstickstoff ist die Summe des gesamten Kjeldahl-Stickstoffs (organischer und reduzierter Stickstoff, Ammonium), Nitrat und Nitrit. Vor der Bestimmung müssen die Proben verdaut werden, damit die organischen und anorganischen Stickstoff enthaltenden Verbindungen in Nitrat umgewandelt werden, welches zu einer photometrisch analysierbaren Verbindung reagiert.
Die Spectroquant® Küvettentests werden mit vorgefüllten 16-mm-Rundküvetten und allen erforderlichen Reagenzien für die Durchführung der Analyse entsprechend der beigefügten Gebrauchsanweisung geliefert.
Alle Spectroquant® Küvetten- und Reagenzien-Testkits sind mit einer eindeutigen Live ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| detection method photometric (Koroleff digestion, nitrospectral) | detection method photometric (Koroleff digestion, 2,6-dimethylphenol) | detection method photometric (Koroleff digestion, 2,6-dimethylphenol) | detection method photometric (Griess’ reaction) |
| specific analyte(s) nitrogen | specific analyte(s) nitrogen | specific analyte(s) nitrogen | specific analyte(s) nitrite |
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable |
| measuring range 0.5-15.0 mg/L (N) | measuring range 10-150 mg/L (N) | measuring range 0.5-15.0 mg/L (N) | measuring range 0.010-0.700 mg/L (NO2-N), 0.03-2.30 mg/L (NO2-) |
| compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) |
| usage sufficient for 25 tests | usage sufficient for 25 tests | usage sufficient for 25 tests | usage sufficient for 25 tests |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1