Merck
1.12327
Sigma-Aldrich
LEUCOGNOST-Fixiergemisch
for enzyme cytochemistry
About This Item
UNSPSC-Code:
41116121
Form
liquid
Farbe
colorless
pH-Wert
5.2-5.6 (20 °C in H2O)
Übergangstemp.
flash point -17 °C
Dichte
0.90-0.91 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Das LEUCOGNOST-Fixiergemisch wurde speziell für das Fixieren von Blut- und Knochenmarkausstrichen unter Verwendung der verschiedenen LEUCOGNOST-Kits entwickelt. Das LEUCOGNOST-Fixiergemisch bietet einen optimalen Schutz der Enzymaktivitäten. Die Reaktionszeiten der verschiedenen Arbeitslösungen sind speziell auf das Fixiergemisch abgestimmt. Es wurde für Anwendungen in der Diagnostik entwickelt und ist als CE- und IVD-Produkt registriert. Weitere Details finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Diese Gebrauchsanweisung kann auf dieser Website heruntergeladen werden.
Rechtliche Hinweise
LEUCOGNOST is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.4 °F
Flammpunkt (°C)
-17 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)