Wichtige Dokumente
1.10878
Millipore
GranuCult® prime Keimzahlagar, zuckerfrei
according to ISO 13559 I IDF 153:2022, for heterotrophic bacteria
Synonym(e):
Agar zur Bestimmung der Keimzahl von Bakterien, zuckerfrei, Agar zur Bestimmung der Koloniezahl, zuckerfrei, Keimzahlagar, zuckerfrei, Zuckerfreier Agar
Größe auswählen
500 G
€ 256,00
€ 256,00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 G
€ 256,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41106213
NACRES:
NA.74
€ 256,00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Agentur
according to ISO 13559 I IDF 153:2022
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Form
granular
Verpackung
pkg of 500 g
Hersteller/Markenname
GranuCult® prime
Lagerbedingungen
dry media (Keep tightly closed.)
Methode(n)
microbiological culture: suitable
Farbe
beige
pH-Wert
7.4-7.6 (37 °C, 35 g/L in H2O, after autoclaving)
Löslichkeit
35 g/L
Schüttdichte
700 kg/m3
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
heterotrophic bacteria
infectious bacteria (in dairy)
Allgemeine Beschreibung
GranuCult® prime zuckerfreier Keimzahlagar (ISO 13559 | IDF 153:2022) wird für die Bestimmung der Keimzahl von infektiösen Mikroorganismen in Butter und anderen Milchprodukten verwendet. Infektiöse Mikroorganismen sind definiert als Organismen, die nicht direkt an der mikrobiologischen Herstellung eines Milchprodukts beteiligt sind oder die nicht in seine spezifische Flora gehören. Dieses Kulturmedium enthält keine fermentierbaren Kohlenhydrate und hat nur einen geringen Nährwert, sodass die Mikroorganismen selektiv kultiviert werden können.
Anwendung
GranuCult® prime zuckerfreier Keimzahlagar (ISO 13559 | IDF 153:2022) eignet sich für die Bestimmung der Keimzahl von infektiösen Mikroorganismen in Butter und anderen Milchprodukten.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • GranuCult® bietet hochwertige granulierte Nährmedien.
  • Sie sind . sicher und nachhaltig aufgrund der verringerten Risiken des Einatmens von Feinstaub und toxischen Substanzen und gewährleisten ein sichereres Arbeitsumfeld.
  • Ausgezeichnete Benetzbarkeit, Löslichkeit und Fließeigenschaften
  • Praktisch, Komponententrennung und Verklumpung sind minimal, sogar unter feuchten oder warmen Bedingungen.
  • Gute Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge
  • Verlängerte Haltbarkeit von bis zu fünf Jahren
  • Hohe Anzahl von Versuchsstämmen, die alle regulatorischen Anforderungen erfüllen
  • Durch die Granulierungstechnik können viele Zusätze hinzugefügt werden, ohne dass sie separat dazugegeben werden müssen.
Hinweis zur Analyse
Aussehen (Klarheit): klar bis schwach opaleszierend
Aussehen (Farbe): gelblich
pH-Wert (25 °C): 7,3–7,7
Wiederfindung auf Testmedium (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≥ 70 %
Wiederfindung auf Testmedium (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): ≥ 70 %
Wiederfindung auf Testmedium (Enterococcus faecalis ATCC 11700): ≥ 70 %
Wiederfindung auf Testmedium (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): ≥ 70 %
Wiederfindung auf Testmedium (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)): ≥ 70 %
Wiederfindung auf Testmedium (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): ≥ 70 %
Inkubation: 48 h; 35 °C; aerob.
Rechtliche Hinweise
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs. The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1