Merck
1.10405
Millipore
GranuCult® plus Letheen-Bouillonbasis, modifiziert
FDA-BAM, suitable for microbiology
Synonym(e):
Letheen-Bouillon, Letheen-Bouillon, modifiziert, Modifizierte Letheen-Bouillon
Größe auswählen
500 G
€ 405,00
€ 405,00
Voraussichtliches Versanddatum26. März 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 G
€ 405,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41106213
NACRES:
NA.74
€ 405,00
Voraussichtliches Versanddatum26. März 2025
Weitere Informationen anfragen
Agentur
FDA-BAM
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Form
granular
Verpackung
pkg of 500 g
Hersteller/Markenname
GranuCult® plus
Lagerbedingungen
dry media (Keep tightly closed)
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Wert
7.0-7.4 (25 °C, 37.8 g/L in H2O, after autoclaving)
Löslichkeit
37.8 g/L
Anwendung(en)
cosmetics
microbiology
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
Enterococcus spp.
Escherichia coli
Pseudomonas spp.
Salmonella spp.
Staphylococcus spp.
Allgemeine Beschreibung
Die GranuCult® plus modifizierte Letheen-Bouillonbasis hat einen hohen Nährwert und enthält Lecithin sowie Tween® 80 zur Neutralisierung quartärer Ammoniumverbindungen. Rinderextrakt und Trypton stellen Stickstoff, Kohlenstoff, Schwefel und andere essentielle Wachstumsfaktoren bereit. Glucose dient als Energiequelle. Diese Medien sind Modifikationen der AOAC-Formulierung. Letheen-Bouillonbasis wird zur Bestimmung des Phenol-Koeffizienten quartärer Verbindungen verwendet.
Anwendung
Die GranuCult® plus modifizierte Letheen-Bouillonbasis ist eine einzigartige Formulierung zur Bestimmung der bakteriellen Aktivität von quartären Ammoniumverbindungen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • GranuCult® bietet hochwertige granulierte Nährmedien.
  • Sicher und nachhaltig aufgrund der verringerten Risiken des Einatmens von Feinstaub und toxischen Substanzen und gewährleisten ein sichereres Arbeitsumfeld
  • Ausgezeichnete Benetzbarkeit, Löslichkeit und Fließeigenschaften
  • Praktisch, Komponententrennung und Verklumpung sind minimal, sogar unter feuchten oder warmen Bedingungen.
  • Gute Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge
  • Verlängerte Haltbarkeit von bis zu fünf Jahren
  • Hohe Anzahl von Versuchsstämmen, die alle regulatorischen Anforderungen erfüllen
  • Durch die Granulierungstechnik können viele Zusätze hinzugefügt werden, ohne dass sie separat dazugegeben werden müssen
Hinweis zur Analyse
Aussehen (Klarheit): trüb
Aussehen (Farbe): braun
pH-Wert (25 °C): 7,0–7,4
Inokulum auf Referenzmedium (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): ≤ 100
Inokulum auf Referenzmedium (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≤ 100
Inokulum auf Referenzmedium (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): ≤ 100
Inokulum auf Referenzmedium (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): ≤ 100
Inokulum auf Referenzmedium (Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 (WDCM 00036)): ≤ 100
Inokulum auf Referenzmedium (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): ≤ 100
Wachstum (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): gut bis sehr gut
Wachstum (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): gut bis sehr gut
Wachstum (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): gut bis sehr gut
Wachstum (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): gut bis sehr gut
Wachstum (Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 (WDCM 00036)): gut bis sehr gut
Wachstum (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)):gut bis sehr gut
Inkubation: 24–48 h; 35 °C; aerob
Fußnote
Wir haben je nach Bedarf zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete Granulat GranuCult® und das kostengünstige Pulver NutriSelect®.
Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben – von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Rechtliche Hinweise
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3