Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 153,00 |
5 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.290,00 |
10 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 2.250,00 |
25 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 6.750,00 |
Über diesen Artikel
Manufacturer/tradename:
GranuCult® prime
Agency:
EP, ISO 21871, JP, USP
Form:
granular
Suitability:
aerobic bacteria (total)
Application(s):
microbiology
pharmaceutical, pathogen testing
pharmaceutical, pathogen testing
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
agency
EP, ISO 21871, JP, USP
reg. compliance
FDA (BAM)
sterility
non-sterile
form
granular
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
technique(s)
microbiological culture: suitable
solubility
30 g/L
bulk density
570 kg/m3
application(s)
microbiology
pharmaceutical, pathogen testing
storage temp.
15-25°C
suitability
aerobic bacteria (total)
General description
Trypton-Soja-Bouillon (TSB), auch CASO-Bouillon oder Casein-Sojamehl-Pepton-Bouillon genannt, ist ein granuliertes Universal-Kulturmedium, das keine Inhibitoren oder Indikatoren aufweist, und zur Isolierung und Kultivierung anspruchsvoller aerober Bakterien, Hefen und Schimmelpilze eingesetzt wird.
Application
Trypton-Soja-Bouillon (TSB) wird zur Sterilitätsprüfung nicht steriler Präparate und Produkte verwendet. Sie wird zur Prüfung auf bestimmte Mikroorganismen oder zur Bestimmung der Gesamtzahl lebensfähiger aerober Keime mittels des MPN-Verfahrens verwendet. Sie wird auch als Voranreicherungsmittel zum Nachweis von Lebensmittel-Pathogenen wie beispielsweise Salmonellen und STEC verwendet.
Other Notes
Ersetzt: 1054599027; 1.05459.5007
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Wir haben je nach Bedarf zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete Granulat GranuCult® und das kostengünstige Pulver NutriSelect®. Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben – von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sojabohnen-Casein-Aufschluss-Bouillon
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?